missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ARAF Partial ORF (NP_001645, 151 a.a. - 250 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00000369-Q02.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16083635

  • 349.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: RQQFYHSVQDLSGGSRQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGS
Spezifikation

Spezifikation

NP_001645
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RQQFYHSVQDLSGGSRQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGS
RUO
ARAF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
369
ARAF (Human) Recombinant Protein (Q02)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
A-RAF/ARAF1/PKS2/RAFA1
ARAF
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote