missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BAG1 Partial ORF (NP_004314, 241 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004314 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 573 |
Molekulargewicht | 37.29kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172121
|
Abnova™
H00000573-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162121
|
Abnova™
H00000573-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The oncogene BCL2 is a membrane protein that blocks a step in a pathway leading to apoptosis or programmed cell death. The protein encoded by this gene binds to BCL2 and is referred to as BCL2-associated athanogene. It enhances the anti-apoptotic effects of BCL2 and represents a link between growth factor receptors and anti-apoptotic mechanisms. At least three protein isoforms are encoded by this mRNA through the use of a non-AUG (CUG) start site, and alternative, downstream, AUG translation initiation sites. [provided by RefSeq]
Sequence: EKIADQLEELNKELTGIQQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQNICQETERLQSTNFALAESpezifikation
NP_004314 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.29kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RAP46 | |
BAG1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
573 | |
BAG1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EKIADQLEELNKELTGIQQGFLPKDLQAEALCKLDRRVKATIEQFMKILEEIDTLILPENFKDSRLKRKGLVKKVQAFLAECDTVEQNICQETERLQSTNFALAE | |
RUO | |
BAG1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |