Learn More
Abnova™ Human BCL2L10 Partial ORF (NP_065129, 1 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_065129 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10017 |
Molekulargewicht | 35.86kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16171656
|
Abnova™
H00010017-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16161656
|
Abnova™
H00010017-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the BCL-2 protein family. BCL-2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- or pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. The protein encoded by this gene contains conserved BH4, BH1 and BH2 domains. This protein can interact with other members of BCL-2 protein family including BCL2, BCL2L1/BCL-X(L), and BAX. Overexpression of this gene has been shown to suppress cell apoptosis possibly through the prevention of cytochrome C release from the mitochondria, and thus activating caspase-3 activation. The mouse counterpart of this protein is found to interact with Apaf1 and forms a protein complex with Caspase 9, which suggests the involvement of this protein in APAF1 and CASPASE 9 related apoptotic pathway. [provided by RefSeq]
Sequence: MVDQLRERTTMADPLRERTELLLADYLGYCAREPGTPEPAPSTPEAAVLRSAAARLRQIHRSFFSAYLGYPGNRFELVALMADSVLSDSPGPSpezifikation
NP_065129 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.86kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BCL-B/Boo/Diva/MGC129810/MGC129811 | |
BCL2L10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10017 | |
BCL2L10 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MVDQLRERTTMADPLRERTELLLADYLGYCAREPGTPEPAPSTPEAAVLRSAAARLRQIHRSFFSAYLGYPGNRFELVALMADSVLSDSPGP | |
RUO | |
BCL2L10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |