Learn More
ACROBiosystems Human Betacellulin Protein, Fc Tag
423.38 € - 2685.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH11618
Molekulargewicht 35.8 kDa
Quelle Human Betacellulin, Fc Tag (BEN-H525x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 32 - Tyr 111 (Accession # AAH11618).
Immunogen Asp 32 - Tyr 111
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
BEN-H525X-1MG
1 mg
2685.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
BEN-H525X-50UG
50 μg
423.38 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Probetacellulin can be cleaved into the Betacellulin (BTC) that is a single-pass type I membrane protein containing 1 EGF-like domain. Predominantly expressed in pancreas and small intestine,Betacellulin (BTC) is synthesized primarily as a transmembrane precursor, which is then processed to mature molecule by proteolytic events. As a potent mitogen for retinal pigment epithelial cells and vascular smooth muscle cells, Betacellulin (BTC) is also the growth factor that binds to EGFR, ERBB4 and other EGF receptor family members. Betacellulin (BTC) was originally identified as a growth-promoting factor in mouse pancreatic β-cell carcinoma cell line and has since been identified in humans. The amino acid sequence of mature mBTC is 82.5%, identical with that of human BTC (hBTC), and both exhibit significant overall similarity with other members of the EGF family.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 35.8 kDa. The protein migrates as 45-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH11618
Human Betacellulin, Fc Tag (BEN-H525x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 32 - Tyr 111 (Accession # AAH11618).
-20°C
Betacellulin
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
35.8 kDa
Asp 32 - Tyr 111
betacellulin,BTC
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>92% as determined by reduced SDS-PAGE