Learn More
Abnova™ Human BIRC6 Partial ORF (NP_057336, 31 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057336 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 57448 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162683
|
Abnova™
H00057448-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16172683
|
Abnova™
H00057448-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein with a BIR (baculoviral inhibition of apoptosis protein repeat) domain and a UBCc (ubiquitin-conjugating enzyme E2, catalytic) domain. This protein inhibits apoptosis by facilitating the degradation of apoptotic proteins by ubiquitination. [provided by RefSeq]
Sequence: RDGCMHCDADGLHSLSYHPALNAILAVTSRGTIKVIDGTSGATLQASALSAKPGGQVKCQYISAVDKVIFVDDYAVGCRKDLNGILLLDTALQTPVSKQDDVVQLELPVTSpezifikation
NP_057336 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APOLLON/BRUCE/FLJ13726/FLJ13786/KIAA1289 | |
BIRC6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57448 | |
BIRC6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RDGCMHCDADGLHSLSYHPALNAILAVTSRGTIKVIDGTSGATLQASALSAKPGGQVKCQYISAVDKVIFVDDYAVGCRKDLNGILLLDTALQTPVSKQDDVVQLELPVT | |
RUO | |
BIRC6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |