Learn More
Abnova™ Human BLM Partial ORF (NP_000048, 1196 a.a. - 1295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00000641-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162251
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Bloom syndrome gene product is related to the RecQ subset of DExH box-containing DNA helicases and has both DNA-stimulated ATPase and ATP-dependent DNA helicase activities. Mutations causing Bloom syndrome delete or alter helicase motifs and may disable the 3'-5' helicase activity. The normal protein may act to suppress inappropriate recombination. [provided by RefSeq]
Sequence: SSVKKQKALVAKVSQREEMVKKCLGELTEVCKSLGKVFGVHYFNIFNTVTLKKLAESLSSDPEVLLQIDGVTEDKLEKYGAEVISVLQKYSEWTSPAEDS
Spezifikation
Spezifikation
NP_000048
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SSVKKQKALVAKVSQREEMVKKCLGELTEVCKSLGKVFGVHYFNIFNTVTLKKLAESLSSDPEVLLQIDGVTEDKLEKYGAEVISVLQKYSEWTSPAEDS
RUO
BLM
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
641
BLM (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BS/MGC126616/MGC131618/MGC131620/RECQ2/RECQL2/RECQL3
BLM
Recombinant
wheat germ expression system