Learn More
ACROBiosystems Human BMPR-IA / ALK-3 Protein, Fc Tag
290.32 € - 1100.79 €
Spezifikation
Zugriffsnummer CAA80257
Molekulargewicht 40.3 kDa
Quelle Human BMPR-IA, Fc Tag (AL3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Arg 152 (Accession # P36894-1).
Immunogen Gln 24 - Arg 152
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AL3-H5259-200UG
200 μg
290.32 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15825907
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
AL3-H5259-1MG
1 mg
1100.79 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The bone morphogenetic protein receptor, type IA is also known as BMPR1A or ALK3 is a protein which in humans is encoded by the BMPR1A gene. BMPR1A has also been designated as CD292 (cluster of differentiation 290). The bone morphogenetic protein (BMP) receptors are a family of transmembrane serine/threonine kinases that include the type I receptors BMPR1A (this protein) and BMPR1B and the type II receptor BMPR2. These receptors are also closely related to the activin receptors, ACVR1 and ACVR2[1]. Alk3-mediated BMP signaling in AV endocardial/mesenchymal cells plays a central role during cushion morphogenesis.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 40.3 kDa. The protein migrates as 56 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
CAA80257
Human BMPR-IA, Fc Tag (AL3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 24 - Arg 152 (Accession # P36894-1).
-20°C
BMPR-IA
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
40.3 kDa
Gln 24 - Arg 152
BMPR-1 A,ALK-3,10q23del,ACVRLK3,CD292,SKR5
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE