missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human C10orf48 Partial ORF (NP_775847, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_775847 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 283078 |
Molekulargewicht | 36.19kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162677
|
Abnova™
H00283078-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152677
|
Abnova™
H00283078-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
MKX is a member of an Iroquois (IRX) family-related class of 'three-amino acid loop extension' (TALE) atypical homeobox proteins characterized by 3 additional amino acids in the loop region between helix I and helix II of the homeodomain (Anderson et al., 2006 [PubMed 16408284]).[supplied by OMIM]
Sequence: MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDNSpezifikation
NP_775847 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.19kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C10orf48/IFRX/IRXL1/MGC39616 | |
MKX | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
283078 | |
C10orf48 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDN | |
RUO | |
MKX | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |