Learn More
Abnova™ Human CA5A Full-length ORF (NP_001730.1, 1 a.a. - 305 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001730.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 763 |
Molekulargewicht | 61.2kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172491
|
Abnova™
H00000763-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162491
|
Abnova™
H00000763-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA VA is localized in the mitochondria and expressed primarily in the liver. It may play an important role in ureagenesis and gluconeogenesis. CA5A gene maps to chromosome 16q24.3 and an unprocessed pseudogene has been assigned to 16p12-p11.2. [provided by RefSeq]
Sequence: MLGRNTWKTSAFSFLVEQMWAPLWSRSMRPGRWCSQRSCAWQTSNNTLHPLWTVPVSVPGGTRQSPINIQWRDSVYDPQLKPLRVSYEAASCLYIWNTGYLFQVEFDDATEASGISGGPLENHYRLKQFHFHWGAVNEGGSEHTVDGHAYPAELHLVHWNSVKYQNYKEAVVGENGLAVIGVFLKLGAHHQTLQRLVDILPEIKHKDARAAMRPFDPSTLLPTCWDYWTYAGSLTTPPLTESVTWIIQKEPVEVAPSQLSAFRTLLFSALGEEEKMMVNNYRPLQPLMNRKVWASFQATNEGTRSSpezifikation
NP_001730.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
61.2kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLGRNTWKTSAFSFLVEQMWAPLWSRSMRPGRWCSQRSCAWQTSNNTLHPLWTVPVSVPGGTRQSPINIQWRDSVYDPQLKPLRVSYEAASCLYIWNTGYLFQVEFDDATEASGISGGPLENHYRLKQFHFHWGAVNEGGSEHTVDGHAYPAELHLVHWNSVKYQNYKEAVVGENGLAVIGVFLKLGAHHQTLQRLVDILPEIKHKDARAAMRPFDPSTLLPTCWDYWTYAGSLTTPPLTESVTWIIQKEPVEVAPSQLSAFRTLLFSALGEEEKMMVNNYRPLQPLMNRKVWASFQATNEGTRS | |
RUO | |
CA5A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
763 | |
CA5A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CA5/CAV/CAVA | |
CA5A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |