Learn More
Invitrogen™ CA9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCA9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human CA9 ELISA quantitates Hu CA9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CA9. Principle of the method The Human CA9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Carboanhydrase (CA) ist ein Enzym, das die schnelle Umwandlung von Kohlendioxid und Wasser in Kohlensäure, Protonen und Bikarbonationen begünstigt. Es kommt in allen Säugetiergeweben vor. Es gibt viele Gene, die durch HIF-1 alpha bei Hypoxie induzierbar sind. CA IX ist eines der induzierbarsten Gene aufgrund seiner Stabilität und Lage innerhalb der Membran. Carboanhydrasen haben eine weit verbreitete Rolle bei der Regulierung des pH-Werts in normalen Geweben, indem sie den Wasserstoffionenfluss (H+) regulieren. Der pH-Wert ist wichtig für den Zelltod bei Hypoxie, daher führt eine Blockade von CA IX zu einem vermehrten Zelltod bei Hypoxie. Daher hat sich CA IX zu einem zuverlässigen histochemischen Marker für Hypoxie entwickelt.Spezifikation
Gehäuse Q16790 | |
0,2 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
768 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Knochenforschung | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.205 bis 50 pg/ml | |
0.2 bis 50 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CAIX,MN | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 100 μl | |
Keine Angabe | |
1 Std 20 Min |