Learn More
Abnova™ Human CACNA1S Partial ORF (NP_000060, 1743 a.a. - 1838 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000060 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 779 |
Molekulargewicht | 36.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195504
|
Abnova™
H00000779-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185504
|
Abnova™
H00000779-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes one of the five subunits of the slowly inactivating L-type voltage-dependent calcium channel in skeletal muscle cells. Mutations in this gene have been associated with hypokalemic periodic paralysis, thyrotoxic periodic paralysis and malignant hyperthermia susceptibility. [provided by RefSeq]
Sequence: CPRVESSMPEDRKSSTPGSLHEETPHSRSTRENTSRCSAPATALLIQKALVRGGLGTLAADANFIMATGQALGDACQMEPEEVEIMATELLKGREASpezifikation
NP_000060 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CACNL1A3/CCHL1A3/Cav1.1/HOKPP/MHS5/hypoPP | |
CACNA1S | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
779 | |
CACNA1S (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CPRVESSMPEDRKSSTPGSLHEETPHSRSTRENTSRCSAPATALLIQKALVRGGLGTLAADANFIMATGQALGDACQMEPEEVEIMATELLKGREA | |
RUO | |
CACNA1S | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |