Learn More
Humanes Cathelicidin, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen GSC00002P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Humanes CAP-18, synthetisches Peptid, GSC00002P, von Invitrogen.
GSC00002P ist das immunisierende Peptid für den Kaninchen-Antikörper gegen humanes CAP-18 (OSC00009W, OSC00028G). GSC00002P kann bei verschiedenen immunologischen Anwendungen als Kontrolle verwendet werden. Mit PBS oder destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
820 | |
gereinigt | |
Cathelicidin, human | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Camp, CAP18, FALL39, FALL-39,18 kDa kationisches antimikrobielles Protein, CAP-18, HCAP-18, LL37, CRAMP, HSD | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P49913 | |
Kurzfristig bei 4 °C lagern. Längerfristig bei -20 °C lagern. Wiederholte Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
CAMP | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g |