Learn More
Invitrogen™ Humane Caspase 14, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0407
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Caspase-14 synthetisches Peptid, PEP-0407, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humaner Caspase-14 überein. PEP-0407 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20297 verwendet werden.Spezifikation
23581 | |
gereinigt | |
Caspase 14, human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P31944 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CASP14 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |