Learn More
Human Cathepsin D Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
201.60 € - 381.15 €
Spezifikation
Antigen Cathepsin D
Klon 984824
Verdünnung Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18738189
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10141-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
214.00 €
201.60 € / 25 Mikrogramm
Sparen 12.40 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18700979
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB10141-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
403.00 €
381.15 € / 100 Mikrogramm
Sparen 21.85 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cathepsin D Monoclonal specifically detects Cathepsin D in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin D
Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Supernatant
Human
P07339
1509
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
984824
Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), CPSD, CTSD, EC 3.4.23, EC 3.4.23.5, lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease, MGC2311, neuronal 10
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cathepsin D Leu21-Leu412 Accession # P07339
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Cathepsin D in direct ELISAs.