Learn More
Invitrogen™ HCC-4/CCL16 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCCL16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human HCC-4/CCL16 ELISA quantitates Hu HCC-4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HCC-4. Principle of the method The Human HCC-4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Zeigt chemotaktische Aktivität gegenüber Lymphozyten und Monozyten, jedoch nicht gegenüber Neutrophilen. Zeigt außerdem eine starke myelosuppressive Aktivität. Unterdrückt die Proliferation myeloider Vorläuferzellen. Rekombinantes SCYA16 zeigt chemotaktische Aktivität gegenüber Monozyten und THP-1-Monozyten.Spezifikation
Gehäuse O15467 | |
8 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
6360 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
8.23 bis 6000 pg/ml | |
8 bis 6000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CKb12, HCC-4, ILINCK, LCC-1, LEC, LMC, Mtn-1, NCC-4, NCC4, SCYA16, SCYL4 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CKb12, HCC-4, ILINCK, LCC-1, LEC, LMC, Mtn-1, NCC-4, NCC4, SCYA16, SCYL4 | |
1 Std 20 Min |