Learn More
Gibco™ Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein
Recombinant MCP-1 (MCAF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Marke:  Gibco™ PHC1015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10120543
  • 258.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human CCL2 (MCP-1) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
MCP-1 is structurally related to the CC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two adjacent cysteines. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8 kDa
25μg
Human
Carrier-Free
25 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
MCP⁄MCAF Chemokines
Gibco™
6347
Sequential Chromatography
MCP-1 (MCAF)
Store in refrigerator (2–8°C).
< 0.1 ng/μg
Wet Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Inflammation, Bone Research
98 %
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.