Learn More
Invitrogen™ CD163 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCD163
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Description
The Human CD163 ELISA quantitates Hu CD163 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CD163. Principle of the method The Human CD163 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD163 (M130-Antigen, Ber-Mac3, Ki-M8, SM4) ist ein 130 kDa großes, membranständiges Glykoprotein, ein Mitglied der Superfamilie von Cystein-reichen Scavenger-Rezeptoren und ein Rezeptor für den Hämoglobin-Haptoglobin-Komplex. CD163 schützt das Gewebe vor oxidativen Schäden, die durch freies Hämoglobin verursacht werden, und kann, durch Endozytose von Hämoglobin/Haptoglobin und nachfolgendem Abbau von Häm, eine Rolle bei der Aufnahme und dem Recycling von Eisen spielen. CD163 wird ausschließlich auf der Zelloberfläche menschlicher Monozyten und Makrophagen exprimiert, die sich überwiegend in der späten Phase der Entzündung entwickeln. CD163 ist insbesondere auf allen zirkulierenden Monozyten und Makrophagen der meisten Gewebe, jedoch nicht in der Mantelzone und den Keimzentren der Lymphfollikel, den interdigitierenden Retikulumzellen und Langerhans'-Zellen vorhanden. CD163 ist auf allen CD14-positiven Monozyten und den meisten CD64-positiven Monozyten vorhanden, und zeigt eine höhere Expression auf CD16-positiven Monozyten. CD163 wird auf mononukleären Phagozyten durch IL-10, IL-6 und Dexamethason hochreguliert. Lipopolysaccharid (LPS) und Phorbolmyristatacetat (PMA) bewirken beide das Abspalten von CD163 von der Zelloberfläche in das Plasma oder den Zellüberstand. CD163 bindet Hämoglobin-/Haptoglobin-Komplexe auf Kalzium- und pH-abhängige Weise und weist eine höhere Affinität für Komplexe von Hämoglobin und multimerischem Haptoglobin des HP1F-Phänotyps auf als für Komplexe von Hämoglobin und dimerischem Haptoglobin des HP1S-Phänotyps. Darüber hinaus induziert CD163 auch eine Kaskade intrazellulärer Signale, die eine Tyrosinkinase-abhängige Kalziummobilisierung, Inositol-Triphosphat-Produktion und Sekretion von IL6 und CSF1 umfasst.Specifications
Gehäuse Q86VB7 | |
30 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
9332 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
32.77 bis 8000 pg/ml | |
30 bis 8000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
In diesem Sandwich-Immunoassay ist keine Kreuzreaktivität mit rekombinantem Maus-CD 163, rmCD6 oder rekombinantem Human-CD6 vorhanden. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
M130, MM130, SCARI1 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
M130, MM130 | |
1 Std 20 Min |