Learn More
ACROBiosystems Human CD30 / TNFRSF8 Protein, Fc Tag
MALS verified
314.52 € - 2020.12 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001234.2
Molekulargewicht 64.6 kDa
Quelle Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession # NP_001234.2).
Immunogen Phe 19 - Lys 379
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15836127
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD0-H5250-100UG
100 μg
314.52 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15846127
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD0-H5250-1MG
1 mg
2020.12 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human CD30 is also known as TNFRSF8, is a cell membrane protein of the tumor necrosis factor receptor family and tumor marker. TNFRSF-8 is expressed by activated, but not by resting, T and B cells. Also, CD30 is expressed on classical Hodgkin Lymphoma cells together with CD15. CD30 is the receptor for TNFSF8/CD30L. CD30 can interact with TRAF2 and TRAF5, and mediate the signal transduction that leads to the activation of NF-kappa-B. TNFRSF8 may play a role in the regulation of cellular growth and transformation of activated lymphoblasts. TNFRSF8 is a positive regulator of apoptosis, and also has been shown to limit the proliferative potential of autoreactive CD8 effector T cells and protect the body against autoimmunity.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 64.6 kDa. The protein migrates as 90-116 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001234.2
Human CD30, Fc Tag (CD0-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Lys 379 (Accession # NP_001234.2).
-20°C
CD30
Human
50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
64.6 kDa
Phe 19 - Lys 379
TNFRSF8,CD30,D1S166E,Ki-1
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE