Learn More
ACROBiosystems Human CD300c / LMIR2 Protein, His Tag
302.42 € - 2225.76 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH22279
Molekulargewicht 18.7 kDa
Quelle Human CD300c, His Tag (CDC-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Arg 183 (Accession # AAH22279).
Immunogen Gly 21 - Arg 183
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16497359
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDC-H5224-1MG
1 mg
2225.76 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDC-H5224-100UG
100 μg
302.42 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CMRF35-like molecule 6 (CLM-6) is also known as CD300 antigen-like family member C, CMRF35-A1, Immunoglobulin superfamily member 16 (IgSF16) , CD antigen CD300c, which belongs to the CD300 family. CLM-6 contains one Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD300a/c RNA and surface expression were downregulated after stimulation of plasmacytoid dendritic cells (pDCs) with TLR7 and TLR9 ligands. Exogenous interferon (IFN)-alpha down-regulated CD300a/c expression. CD300a and CD300c play an important role in the cross-regulation of TNF-alpha and IFN-alpha secretion from pDCs. CD300a and CD300c are indistinguishable on the surface of NK cells.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 18.7 kDa. The protein migrates as 26-43 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH22279
Human CD300c, His Tag (CDC-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 21 - Arg 183 (Accession # AAH22279).
-20°C
CD300c
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
18.7 kDa
Gly 21 - Arg 183
CD300C,CLM-6,CMRF35-A1,CMRF-35,CMRF35A,IGSF16
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE