Learn More
Abnova™ Human CD300LB Full-length ORF (NP_777552.1, 1 a.a. - 238 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00124599-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16157613
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD300LB is a nonclassical activating receptor of the immunoglobulin (Ig) superfamily expressed on myeloid cells (Martinez-Barriocanal and Sayos, 2006 [PubMed 16920917]).[supplied by OMIM]
Sequence: MCRRCKPELGQNFQSASGICICHWLQIRRTRSREGRAMWLPPALLLLSLSGCFSIQGPESVRAPEQGSLTVQCHYKQGWETYIKWWCRGVRWDTCKILIETRGSEQGEKSDRVSIKDNQKDRTFTVTMEGLRRDDADVYWCGIERRGPDLGTQVKVIVDPEGAASTTASSPTNSNMAVFIGSHKRNHYMLLVFVKVPILLILVTAILWLKGSQRVPEEPGEQPIYMNFSEPLTKDMAT
Spezifikation
Spezifikation
NP_777552.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD300b/CLM7/IREM3/TREM5
CD300LB
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
124599
CD300LB (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MCRRCKPELGQNFQSASGICICHWLQIRRTRSREGRAMWLPPALLLLSLSGCFSIQGPESVRAPEQGSLTVQCHYKQGWETYIKWWCRGVRWDTCKILIETRGSEQGEKSDRVSIKDNQKDRTFTVTMEGLRRDDADVYWCGIERRGPDLGTQVKVIVDPEGAASTTASSPTNSNMAVFIGSHKRNHYMLLVFVKVPILLILVTAILWLKGSQRVPEEPGEQPIYMNFSEPLTKDMAT
RUO
CD300LB