Learn More
ACROBiosystems Human CD38 Protein, Fc Tag
MALS verified
350.80 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001766.2
Molekulargewicht 56.5 kDa
Quelle Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession # P28907-1).
Immunogen Val 43 - Ile 300
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15816307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD8-H5255-50UG
50 μg
350.80 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15806307
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD8-H5255-1MG
1 mg
2661.24 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD antigen CD38 is also known as ADP-ribosyl cyclase 1, which belongs to the ADP-ribosyl cyclase family. CD38 is expressed at high levels in pancreas, liver, kidney, brain, testis, ovary, placenta, malignant lymphoma and neuroblastoma. CD38 is a multifunctional ectoenzyme that catalyzes the synthesis and hydrolysis of cyclic ADP-ribose (cADPR) from NAD+ to ADP-ribose. These reaction products are essential for the regulation of intracellular Ca2+. The loss of CD38 function is associated with impaired immune responses, metabolic disturbances, and behavioral modifications. The CD38 protein is a marker of cell activation. It has been connected to HIV infection, leukemias, myelomas, solid tumors, type II diabetes mellitus and bone metabolism. CD38 has been used as a prognostic marker in leukemia.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 56.5 kDa. The protein migrates as 66-70 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001766.2
Human CD38, Fc Tag (CD8-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 43 - Ile 300 (Accession # P28907-1).
-20°C
CD38
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
56.5 kDa
Val 43 - Ile 300
CD38,T10,cADPr hydrolase 1
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE