Learn More
Gibco™ Human CD40 Ligand (TNFSF5) Recombinant Protein
Recombinant Human soluble CD40 Ligand (sCD40L, TRAP) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
431.00 € - 922.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 959 |
Molekulargewicht | 16.3 kDa |
Reinigungsverfahren | Sequential Chromatography |
Gen-Alias | Soluble CD40L (TRAP) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10494553
|
Gibco™
PHP0025 |
50μg |
922.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10140763
|
Gibco™
PHP0024 |
10μg |
431.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human CD40 Ligand (TNFSF5) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Soluble CD40L regulates B cell function by engaging CD40 on the B cell surface.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by measuring the dose-dependent stimulation of IL-12 production by isolated human PBMCs
Approved for shipment on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Cell Culture | |
16.3 kDa | |
Soluble CD40L (TRAP) | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
Approved for shipment on Wet or Dry Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Immunology, Stem Cell Research, Signal Transduction | |
98 % |
959 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Other Proteins | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.