Learn More
ACROBiosystems Human CD69 / CLEC2C Protein, His Tag
338.70 € - 2153.18 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH07037
Molekulargewicht 16.8 kDa
Quelle Human CD69, His Tag (CD9-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 62 - Lys 199 (Accession # AAH07037).
Immunogen Ser 62 - Lys 199
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886317
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD9-H5222-100UG
100 μg
338.70 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896317
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD9-H5222-1MG
1 mg
2153.18 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Early activation antigen CD69 is also known as C-type lectin domain family 2 member C (CLEC2C), Activation inducer molecule (AIM), Early T-cell activation antigen p60, Leukocyte surface antigen Leu-23. CD69 contains one C-type lectin domain. CD69 / CLEC2C is expressed on the surface of activated T-cells, B-cells, natural killer cells, neutrophils, eosinophils, epidermal Langerhans cells and platelets. CD69 is induced by antigens, mitogens or activators of PKC on the surface of T and B-lymphocytes and by interaction of IL-2 with the p75 IL-2R on the surface of NK cells. CD69 / CLEC2C involved in lymphocyte proliferation and functions as a signal transmitting receptor in lymphocytes, natural killer (NK) cells, and platelets.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 16.8 kDa. The protein migrates as 20-26 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to different glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH07037
Human CD69, His Tag (CD9-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 62 - Lys 199 (Accession # AAH07037).
-20°C
CD69
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
16.8 kDa
Ser 62 - Lys 199
CD69,CLEC2C,AIM,BL-AC/P26,EA1,GP32/28,MLR-3
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE