Learn More
ACROBiosystems Human CD7 Protein, His Tag
447.57 € - 3253.97 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006128.1
Molekulargewicht 18.3 kDa
Quelle Human CD7, His Tag (CD7-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Pro 180 (Accession # P09564-1).
Immunogen Ala 26 - Pro 180
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17116141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-H52H7-1MG
1 mg
3253.97 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17106141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD7-H52H7-100UG
100 μg
447.57 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
T-cell antigen CD7 (CD7) is also known as GP40, LEU-9, TP41 and Tp40. CD7 is a protein that in humans is encoded by the CD7 gene, this gene encodes a transmembrane protein which is a member of the immunoglobulin superfamily. CD7 has been shown to interact with PIK3R1. This protein is found on thymocytes and mature T cells. It plays an essential role in T-cell interactions and also in T-cell/B-cell interaction during early lymphoid development.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 18.3 kDa. The protein migrates as 26-35 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006128.1
Human CD7, His Tag (CD7-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Pro 180 (Accession # P09564-1).
-20°C
CD7
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
18.3 kDa
Ala 26 - Pro 180
CD7,GP40,TP41,LEU-9,Tp40
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE