Learn More
Abnova™ Human CDK3 Partial ORF (NP_001249, 206 a.a. - 305 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00001018-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16153011
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the cyclin-dependent protein kinase family. The protein promotes entry into S phase, in part by activating members of the E2F family of transcription factors. The protein also associates with cyclin C and phosphorylates the retinoblastoma 1 protein to promote exit from G0. [provided by RefSeq]
Sequence: DSEIDQLFRIFRMLGTPSEDTWPGVTQLPDYKGSFPKWTRKGLEEIVPNLEPEGRDLLMQLLQYDPSQRITAKTALAHPYFSSPEPSPAARQYVLQRFRH
Spezifikation
Spezifikation
NP_001249
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DSEIDQLFRIFRMLGTPSEDTWPGVTQLPDYKGSFPKWTRKGLEEIVPNLEPEGRDLLMQLLQYDPSQRITAKTALAHPYFSSPEPSPAARQYVLQRFRH
RUO
CDK3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1018
CDK3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDK3