missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CDK3 Partial ORF (NP_001249, 206 a.a. - 305 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00001018-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16163011

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the cyclin-dependent protein kinase family. The protein promotes entry into S phase, in part by activating members of the E2F family of transcription factors. The protein also associates with cyclin C and phosphorylates the retinoblastoma 1 protein to promote exit from G0. [provided by RefSeq]

Sequence: DSEIDQLFRIFRMLGTPSEDTWPGVTQLPDYKGSFPKWTRKGLEEIVPNLEPEGRDLLMQLLQYDPSQRITAKTALAHPYFSSPEPSPAARQYVLQRFRH
Spezifikation

Spezifikation

NP_001249
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DSEIDQLFRIFRMLGTPSEDTWPGVTQLPDYKGSFPKWTRKGLEEIVPNLEPEGRDLLMQLLQYDPSQRITAKTALAHPYFSSPEPSPAARQYVLQRFRH
RUO
CDK3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1018
CDK3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CDK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote