Learn More
Invitrogen™ Complement Factor D/Adipsin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCFD
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Complement Factor D (Adipsin/CFD) ELISA quantitates Hu Complement Factor D in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Complement Factor D. Principle of the method The Human Complement Factor D solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Faktor D ist eine Serinprotease des alternativen Signalweges der Komplementaktivierung. Das Protein ist ein einkettiges Polypeptid mit einer molekularen Masse von25 kDa. Faktor D spaltet den an C3b gebundenen Faktor B und bildet dadurch den alternativen C3-Konvertase-Signalweg C3bBb und gibt das Ba-Fragment frei.Spezifikation
Gehäuse P00746 | |
4 pg/mL | |
CFD (Adipsin) ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Mensch-Spezies, Proteinfamilie anderer Proteine, sonstige Forschungsbereiche, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von Adipsin in Proben mithilfe eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
Kolorimetrisch | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
1675 | |
Human | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
ADIPSIN, ADN, DF, PFD | |
1 Std 20 Min |
8.23 bis 6000 pg/ml | |
4 bis 6000 pg/ml | |
CFD (Adipsin) | |
Biotin | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
TMB | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADIPSIN,ADN,DF,PFD | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Human-CFD vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Human-CFD-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0.2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünnungsmittel A, enthält 0.09 %, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Mit Anti-Human-CFD vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, lyophilisierter rekombinanter Human-CFD-Standard, 20x-Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung; enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünnungsmittel A, enthält 0,09 % | |
96 Test-Kit | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |