Learn More
Abnova™ Human CILP Partial ORF (NP_003604, 129 a.a. - 226 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003604 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8483 |
Molekulargewicht | 36.52kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16168625
|
Abnova™
H00008483-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16158625
|
Abnova™
H00008483-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Major alterations in the composition of the cartilage extracellular matrix occur in joint disease, such as osteoarthrosis. This gene encodes the cartilage intermediate layer protein (CILP), which increases in early osteoarthrosis cartilage. The encoded protein was thought to encode a protein precursor for 2 different proteins, namely CILP and a homolog of NTPPHase, however later studies identified no nucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase (NPP) activity. One isoform of the protein, CILP-1, functions as an IGF-1 antagonist. [provided by RefSeq]
Sequence: NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFMLSpecifications
NP_003604 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CILP-1/HsT18872 | |
CILP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8483 | |
CILP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NCSNYTVRFLCPPGSLRRDTERIWSPWSPWSKCSAACGQTGVQTRTRICLAEMVSLCSEASEEGQHCMGQDCTACDLTCPMGQVNADCDACMCQDFML | |
RUO | |
CILP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |