Learn More
Abnova™ Human CINP Partial ORF (NP_116019, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_116019 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 51550 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16167116
|
Abnova™
H00051550-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16157116
|
Abnova™
H00051550-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The function of this gene has not been reported. This gene contains a trinucleotide (ctt) repeat length polymorphism; alleles with either one or two repeat units have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MEAKTLGTVTPRKPVLSVSARKIKDNAADWHNLILKWETLNDAGFTTANNIANLKISLLNKDKIELDSSSPASKENEEKVCLEYNEELEKLCEELQATLDGLTKIQVKMESpezifikation
NP_116019 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC849 | |
CINP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51550 | |
CINP (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MEAKTLGTVTPRKPVLSVSARKIKDNAADWHNLILKWETLNDAGFTTANNIANLKISLLNKDKIELDSSSPASKENEEKVCLEYNEELEKLCEELQATLDGLTKIQVKME | |
RUO | |
CINP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |