Learn More
Invitrogen™ CKMB Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCKMB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human CKMB ELISA quantitates Hu CKMB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CKMB. Principle of the method The Human CKMB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Katalysiert reversibel die Übertragung von Phosphat zwischen ATP und verschiedenen Phosphogenen (z. B. Kreatinphosphat). Creatin-Kinase-Isoenzyme spielen eine zentrale Rolle bei der Energietransduktion in Geweben mit großen, schwankenden Energieanforderungen wie Skelettmuskulatur, Herz, Gehirn und Spermatozoen.Spezifikation
P/P | |
6 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
1152, 1158 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.328 bis 80 ng/ml | |
0.3 bis 80 ng/ml | |
Biotin | |
Kinase und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes CKMB. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
B-CK,BCKB,HEL-211,HEL-S-29,CKB,CKMM,M-CK | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
Keine Angabe | |
1 Std 20 Min |