Learn More
Abnova™ Human CLK4 Partial ORF (NP_065717.1, 377 a.a. - 481 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_065717.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 57396 |
Molekulargewicht | 37.29kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16055605
|
Abnova™
H00057396-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16045605
|
Abnova™
H00057396-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the CDC2-like protein kinase (CLK) family. This protein kinase can interact with and phosphorylate the serine- and arginine-rich (SR) proteins, which are known to play an important role in the formation of spliceosomes, and thus may be involved in the regulation of alternative splicing. Studies in the Israeli sand rat Psammomys obesus suggested that the ubiquitin-like 5 (UBL5/BEACON), a highly conserved ubiquitin-like protein, may interact with and regulate the activity of this kinase. Multiple alternatively spliced transcript variants have been observed, but the full-length natures of which have not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: FQTHDSKEHLAMMERILGPIPQHMIQKTRKRKYFHHNQLDWDEHSSAGRYVRRRCKPLKEFMLCHDEEHEKLFDLVRRMLEYDPTQRITLDEALQHPFFDLLKKKSpezifikation
NP_065717.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.29kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DKFZp686A20267 | |
CLK4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57396 | |
CLK4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FQTHDSKEHLAMMERILGPIPQHMIQKTRKRKYFHHNQLDWDEHSSAGRYVRRRCKPLKEFMLCHDEEHEKLFDLVRRMLEYDPTQRITLDEALQHPFFDLLKKK | |
RUO | |
CLK4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |