Learn More
Abnova™ Human COLEC12 Full-length ORF (NP_110408.2, 1 a.a. - 622 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_110408.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 81035 |
Molekulargewicht | 93.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16185083
|
Abnova™
H00081035-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16175083
|
Abnova™
H00081035-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the C-lectin family, proteins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. This protein is a scavenger receptor, a cell surface glycoprotein that can bind to carbohydrate antigens on microorganisms facilitating their recognition and removal. In addition, these receptors can recognize oxidized phospholipids so they may also participate in removing oxidatively damaged or apoptotic cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MKDDFAEEEEVQSFGYKRFGIQEGTQCTKCKNNWALKFSIILLYILCALLTITVAILGYKVVEKMDNVTGGMETSRQTYDDKLTAVESDLKKLGDQTGKKAISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHNVVIMNLNNLNLTQVQQRNLITNLQRSVDDTSQAIQRIKNDFQNLQQVFLQAKKDTDWLKEKVQSLQTLAANNSALAKANNDTLEDMNSQLNSFTGQMENITTISQANEQNLKDLQDLHKDAENRTAIKFNQLEERFQLFETDIVNIISNISYTAHHLRTLTSNLNEVRTTCTDTLTKHTDDLTSLNNTLANIRLDSVSLRMQQDLMRSRLDTEVANLSVIMEEMKLVDSKHGQLIKNFTILQGPPGPRGPRGDRGSQGPPGPTGNKGQKGEKGEPGPPGPAGERGPIGPAGPPGERGGKGSKGSQGPKGSRGSPGKPGPQGPSGDPGPPGPPGKEGLPGPQGPPGFQGLQGTVGEPGVPGPRGLPGLPGVPGMPGPKGPPGPPGPSGAVVPLALQNEPTPAPEDNSKSKPSLQPGGQGSACASpezifikation
NP_110408.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
93.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKDDFAEEEEVQSFGYKRFGIQEGTQCTKCKNNWALKFSIILLYILCALLTITVAILGYKVVEKMDNVTGGMETSRQTYDDKLTAVESDLKKLGDQTGKKAISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHNVVIMNLNNLNLTQVQQRNLITNLQRSVDDTSQAIQRIKNDFQNLQQVFLQAKKDTDWLKEKVQSLQTLAANNSALAKANNDTLEDMNSQLNSFTGQMENITTISQANEQNLKDLQDLHKDAENRTAIKFNQLEERFQLFETDIVNIISNISYTAHHLRTLTSNLNEVRTTCTDTLTKHTDDLTSLNNTLANIRLDSVSLRMQQDLMRSRLDTEVANLSVIMEEMKLVDSKHGQLIKNFTILQGPPGPRGPRGDRGSQGPPGPTGNKGQKGEKGEPGPPGPAGERGPIGPAGPPGERGGKGSKGSQGPKGSRGSPGKPGPQGPSGDPGPPGPPGKEGLPGPQGPPGFQGLQGTVGEPGVPGPRGLPGLPGVPGMPGPKGPPGPPGPSGAVVPLALQNEPTPAPEDNSKSKPSLQPGGQGSACA | |
RUO | |
COLEC12 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
81035 | |
COLEC12 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLP1/NSR2/SCARA4/SRCL | |
COLEC12 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |