Learn More
Invitrogen™ Humanes CPEB1 (aa 545 bis 562), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP171
Weitere Details : CAS : 69-74-9 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Humanes CPEB (Reste 545 bis 562) synthetisches Peptid, PEP-171, von Invitrogen.
PEP-171 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Human-CPEB-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-H (545)-S-M-E-G-L-R-H-H-S-P-L-M-R-N-Q-K-N (562) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und dem Human-CPEB, Katalog# PA1-1100 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
64506 | |
gereinigt | |
Human CPEB1 (aa 545 bis 562) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Yes | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9BZB8 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
CPEB1 | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μ g | |
C-H(545)-S-M-E-G-L-R-H-H-S-P-L-M-R-N-Q-K-N(562) |