Learn More
Abnova™ Human CPNE4 Partial ORF (NP_570720.1, 24 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00131034-Q03.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16085765
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calcium-dependent membrane-binding proteins may regulate molecular events at the interface of the cell membrane and cytoplasm. This gene is one of several genes that encode a calcium-dependent protein containing two N-terminal type II C2 domains and an integrin A domain-like sequence in the C-terminus. [provided by RefSeq]
Sequence: TKVELRVACKGISDRDALSKPDPCVILKMQSHGQWFEVDRTEVIRTCINPVYSKLFTVDFYFEEVQRLRFEVHDISSNHNGLKEADFLGGMECTLGQIVSQRKLSKS
Spezifikation
Spezifikation
NP_570720.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.40kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TKVELRVACKGISDRDALSKPDPCVILKMQSHGQWFEVDRTEVIRTCINPVYSKLFTVDFYFEEVQRLRFEVHDISSNHNGLKEADFLGGMECTLGQIVSQRKLSKS
RUO
CPNE4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
131034
CPNE4 (Human) Recombinant Protein (Q03)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COPN4/CPN4/MGC15604
CPNE4
Recombinant
wheat germ expression system