Learn More
Abnova™ Human CTDSP2 Partial ORF (NP_005721, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00010106-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161866
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEHGSIITQARREDALVLTKQGLVSKSSPKKPRGRNIFKALFCCFRAQHVGQSSSSTELAAYKEEANTIAKSDLLQCLQYQFYQIPGTCLLPEVTEEDQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_005721
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEHGSIITQARREDALVLTKQGLVSKSSPKKPRGRNIFKALFCCFRAQHVGQSSSSTELAAYKEEANTIAKSDLLQCLQYQFYQIPGTCLLPEVTEEDQ
RUO
CTDSP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10106
CTDSP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
OS4/PSR2/SCP2
CTDSP2
Recombinant
wheat germ expression system