Learn More
Abnova™ Human CTNNBL1 Partial ORF (AAH36739, 210 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH36739 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 56259 |
Molekulargewicht | 36.85kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16162173
|
Abnova™
H00056259-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16152173
|
Abnova™
H00056259-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains an acidic domain, a putative bipartite nuclear localization signal, a nuclear export signal, a leucine-isoleucine zipper, and phosphorylation motifs. In addition, the encoded protein contains Armadillo/beta-catenin-like repeats, which have been implicated in protein-protein interactions. Although the function of this protein has not been determined, the C-terminal portion of the protein has been shown to possess apoptosis-inducing activity. [provided by RefSeq]
Sequence: EKHDMVRRGEIIDNDTEEEFYLRRLDAGLFVLQHICYIMAEICNANVPQIRQRVHQILNMRGSSIKIVRHIIKEYAENIGDGRSPEFRENEQKRILGLLENFSpezifikation
AAH36739 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C20orf33/FLJ21108/NAP/NYD-SP19/P14L/PP8304/dJ633O20.1 | |
CTNNBL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
56259 | |
CTNNBL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EKHDMVRRGEIIDNDTEEEFYLRRLDAGLFVLQHICYIMAEICNANVPQIRQRVHQILNMRGSSIKIVRHIIKEYAENIGDGRSPEFRENEQKRILGLLENF | |
RUO | |
CTNNBL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |