Learn More
ACROBiosystems Human Cystatin SA / CST2 Protein, His Tag
350.80 € - 2201.57 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH62679
Molekulargewicht 15.2 kDa
Quelle Human Cystatin SA, His Tag (CS2-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Ala 141 (Accession # AAH62679).
Immunogen Trp 21 - Ala 141
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15806487
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CS2-H5224-50UG
50 μg
350.80 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896477
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CS2-H5224-1MG
1 mg
2201.57 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cystatin-2 (CST2) is also known as Cystatin-SA, Cystatin-S5, is a secreted thiol protease inhibitor, which belongs to the cystatin family. The type 2 cystatin proteins are a class of cysteine proteinase inhibitors found in a variety of human fluids and secretions, where they appear to provide protective functions. The CST1, CST2, CST4, and CST5 are expressed in differential, tissue-specific patterns. CST2 is expressed in submandibular and sublingual saliva but not in parotid saliva (at protein level) and is also expressed in submandibular gland and parotid gland.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 15.2 kDa. The protein migrates as 15-16 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
AAH62679
Human Cystatin SA, His Tag (CS2-H5224) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Trp 21 - Ala 141 (Accession # AAH62679).
-20°C
Cystatin SA
Human
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH8.0
HEK293
Other Recombinant Proteins
15.2 kDa
Trp 21 - Ala 141
CST2,Cystatin-2,Cystatin-SA,Cystatin-S5
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE