Learn More
Abnova™ Human DAZAP1 Partial ORF (NP_061832.2, 308 a.a. - 407 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061832.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 26528 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175536
|
Abnova™
H00026528-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185536
|
Abnova™
H00026528-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
In mammals, the Y chromosome directs the development of the testes and plays an important role in spermatogenesis. A high percentage of infertile men have deletions that map to regions of the Y chromosome. The DAZ (deleted in azoospermia) gene cluster maps to the AZFc region of the Y chromosome and is deleted in many azoospermic and severely oligospermic men. It is thought that the DAZ gene cluster arose from the transposition, amplification, and pruning of the ancestral autosomal gene DAZL also involved in germ cell development and gametogenesis. This gene encodes a RNA-binding protein with two RNP motifs that was originally identified by its interaction with the infertility factors DAZ and DAZL. Two isoforms are encoded by transcript variants of this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: GVPPPPATPGAAPLAFPPPPSQAAPDMSKPPTAQPDFPYGQYAGYGQDLSGFGQGFSDPSQQPPSYGGPSVPGSGGPPAGGSGFGRGQNHNVQGFHPYRRSpezifikation
NP_061832.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC19907 | |
DAZAP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26528 | |
DAZAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GVPPPPATPGAAPLAFPPPPSQAAPDMSKPPTAQPDFPYGQYAGYGQDLSGFGQGFSDPSQQPPSYGGPSVPGSGGPPAGGSGFGRGQNHNVQGFHPYRR | |
RUO | |
DAZAP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |