Learn More
Abnova™ Human DDX11 Full-length ORF (AAH11264, 1 a.a. - 970 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH11264 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1663 |
Molekulargewicht | 132.46kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16173991
|
Abnova™
H00001663-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16163991
|
Abnova™
H00001663-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein, which is an enzyme that possesses both ATPase and DNA helicase activities. This gene is a homolog of the yeast CHL1 gene, and may function to maintain chromosome transmission fidelity and genome stability. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MANETQKVGAIHFPFPFTPYSIQEDFMAELYRVLEAGKIGIFESPTGTGKSLSLICGALSWLRDFEQKKREEEARLLETGTGPLHDEKDESLCLSSSCEGAAGTPRPAGEPAWVTQFVQKKEERDLVDRLKAEQARRKQREERLQQLQHRVQLKYAAKRLRQEEEERENLLRLSREMLETGPEAERLEQLESGEEELVLAEYESDEEKKVASRVDEDEDDLEEEHITKIYYCSRTHSQLAQFVHEVKKSPFGKDVRLVSLGSRQNLCVNEDVKSLGSVQLINDRCVDMQRSRHEKKKGAEEEKPKRRRQEKQAACPFYNHEQMGLLRDEALAEVKDMEQLLALGKEARACPYYGSRLAIPAAQLVVLPYQMLLHAATRQAAGIRLQDQVVIIDEAHNLIDTITGMHSVEVSGSQLCQAHSQLLQYVERYGKRLKAKNLMYLKQILYLLEKFVAVLGGNIKQNPNTQSLSQTGTELKTINDFLFQSQIDNINLFKVQRYCEKSMISRKLFGFTERYGAVFSSREQPKLAGFQQFLQSLQPRTTEALAAPADESQASTLRPASPLMHIQGFLAALTTANQDGRVILSRQGSLSQSTLKFLLLNPAVHFAQVVKECRAVVIAGGTMQPVSDFRQQLLACAGVEAERVVEFSCGHVIPPDNILPLVICSGISNQPLEFTFQKRELPQMMDEVGRILCNLCGVVPGGVVCFFPSYEYLRQVHAHWEKGGLLGRLAARKKIFQEPKSAHQVEQVLLAYSRCIQACGQERGQVTGALLLSVVGGKMSEGINFSDNLGRCVVMVGMPFPNIRSAELQEKMAYLDQTLSPRPGTPREGSGGEPVHEGRQPVHRQGHQAPEGFCQRSAPGPAICPAPCPGQAAGLDPSPCGGQSYLWPRHCCCAEVSPGEVGLFLMGNHATAWRRALPLSCPLETVFVVGVVCGDPVTKVKPRRRVWSPECCQDPGTGVSSRRRKWGNPESpezifikation
AAH11264 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
132.46kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MANETQKVGAIHFPFPFTPYSIQEDFMAELYRVLEAGKIGIFESPTGTGKSLSLICGALSWLRDFEQKKREEEARLLETGTGPLHDEKDESLCLSSSCEGAAGTPRPAGEPAWVTQFVQKKEERDLVDRLKAEQARRKQREERLQQLQHRVQLKYAAKRLRQEEEERENLLRLSREMLETGPEAERLEQLESGEEELVLAEYESDEEKKVASRVDEDEDDLEEEHITKIYYCSRTHSQLAQFVHEVKKSPFGKDVRLVSLGSRQNLCVNEDVKSLGSVQLINDRCVDMQRSRHEKKKGAEEEKPKRRRQEKQAACPFYNHEQMGLLRDEALAEVKDMEQLLALGKEARACPYYGSRLAIPAAQLVVLPYQMLLHAATRQAAGIRLQDQVVIIDEAHNLIDTITGMHSVEVSGSQLCQAHSQLLQYVERYGKRLKAKNLMYLKQILYLLEKFVAVLGGNIKQNPNTQSLSQTGTELKTINDFLFQSQIDNINLFKVQRYCEKSMISRKLFGFTERYGAVFSSREQPKLAGFQQFLQSLQPRTTEALAAPADESQASTLRPASPLMHIQGFLAALTTANQDGRVILSRQGSLSQSTLKFLLLNPAVHFAQVVKECRAVVIAGGTMQPVSDFRQQLLACAGVEAERVVEFSCGHVIPPDNILPLVICSGISNQPLEFTFQKRELPQMMDEVGRILCNLCGVVPGGVVCFFPSYEYLRQVHAHWEKGGLLGRLAARKKIFQEPKSAHQVEQVLLAYSRCIQACGQERGQVTGALLLSVVGGKMSEGINFSDNLGRCVVMVGMPFPNIRSAELQEKMAYLDQTLSPRPGTPREGSGGEPVHEGRQPVHRQGHQAPEGFCQRSAPGPAICPAPCPGQAAGLDPSPCGGQSYLWPRHCCCAEVSPGEVGLFLMGNHATAWRRALPLSCPLETVFVVGVVCGDPVTKVKPRRRVWSPECCQDPGTGVSSRRRKWGNPE | |
RUO | |
DDX11 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1663 | |
DDX11 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CHL1/CHLR1/KRG2/MGC133249/MGC9335 | |
DDX11 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |