Learn More
Abnova™ Human DKFZP566E144 Partial ORF (NP_056338, 101 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00025996-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16155246
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nucleases are components of DNA and RNA metabolism that carry out functions in DNA repair, replication, and recombination and in RNA processing and degradation. SFN is a homolog of Orn, a 3-prime-to-5-prime exoribonuclease of E. coli that attacks the free 3-prime hydroxyl group on single-stranded RNA, releasing 5-prime mononucleotides in a sequential manner.[supplied by OMIM]
Sequence: HGRSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFY
Spezifikation
Spezifikation
NP_056338
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HGRSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFY
RUO
REXO2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25996
DKFZP566E144 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-114/DKFZp566E144/MGC111570/REX2/RFN/SFN
REXO2
Recombinant
wheat germ expression system