Learn More
Abnova™ Human DMBT1 Partial ORF (NP_004397, 1377 a.a. - 1485 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004397 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1755 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164091
|
Abnova™
H00001755-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16154091
|
Abnova™
H00001755-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Loss of sequences from human chromosome 10q has been associated with the progression of human cancers. The gene DMBT1 was originally isolated based on its deletion in a medulloblastoma cell line. DMBT1 is expressed with transcripts of 6.0, 7.5, and 8.0 kb in fetal lung and with one transcript of 8.0 kb in adult lung, although the 7.5 kb transcript has not been characterized. The DMBT1 protein is a glycoprotein containing multiple scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) domains separated by SRCR-interspersed domains (SID). Transcript variant 2 (8.0 kb) has been shown to bind surfactant protein D independently of carbohydrate recognition. This indicates that DMBT1 may not be a classical tumor supressor gene, but rather play a role in the interaction of tumor cells and the immune system. [provided by RefSeq]
Sequence: DYSCGGFLSQPSGDFSSPFYPGNYPNNAKCVWDIEVQNNYRVTVIFRDVQLEGGCNYDYIEVFDGPYRSSPLIARVCDGARGSFTSSSNFMSIRFISDHSITRRRFRAESpezifikation
NP_004397 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GP340/MGC164738/muclin | |
DMBT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1755 | |
DMBT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DYSCGGFLSQPSGDFSSPFYPGNYPNNAKCVWDIEVQNNYRVTVIFRDVQLEGGCNYDYIEVFDGPYRSSPLIARVCDGARGSFTSSSNFMSIRFISDHSITRRRFRAE | |
RUO | |
DMBT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |