Learn More
Abnova™ Human DTX3L Partial ORF (NP_612144, 3 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00151636-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162157
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: SHLRPPSPLLVRVYKSGPRVRRKLESYFQSSKSSGGGECTVSTQEHEAPGTFRVEFSERAAKERVLKKGEHQILVDEKPVPIFLVPTENSIKKNTRPQISSLTQSQAE
Spezifikation
Spezifikation
NP_612144
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SHLRPPSPLLVRVYKSGPRVRRKLESYFQSSKSSGGGECTVSTQEHEAPGTFRVEFSERAAKERVLKKGEHQILVDEKPVPIFLVPTENSIKKNTRPQISSLTQSQAE
RUO
DTX3L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
151636
DTX3L (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BBAP
DTX3L
Recombinant
wheat germ expression system