missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human EHF Partial ORF (NP_036285.2, 3 a.a. - 113 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036285.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 26298 |
Molekulargewicht | 37.95kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16165476
|
Abnova™
H00026298-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16155476
|
Abnova™
H00026298-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to an ETS transcription factor subfamily characterized by epithelial-specific expression (ESEs). The encoded protein acts as a transcriptional repressor and may be associated with asthma susceptibility. This protein may be involved in epithelial differentiation and carcinogenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: LEGGGVMNLNPGNNLLHQPPAWTDSYSTCNVSSGFFGGQWHEIHPQYWTKYQVWEWLQHLLDTNQLDANCIPFQEFDINGEHLCSMSLQEFTRAAGTAGQLLYSNLQHLKWSpezifikation
NP_036285.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.95kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ESE3/ESEJ | |
EHF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26298 | |
EHF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LEGGGVMNLNPGNNLLHQPPAWTDSYSTCNVSSGFFGGQWHEIHPQYWTKYQVWEWLQHLLDTNQLDANCIPFQEFDINGEHLCSMSLQEFTRAAGTAGQLLYSNLQHLKW | |
RUO | |
EHF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |