Learn More
Abnova™ Human EMP3 Partial ORF (NP_001416.1, 25 a.a. - 68 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00002014-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164501
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: DKSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQV
Spezifikation
Spezifikation
NP_001416.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
30.58kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DKSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQV
RUO
EMP3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2014
EMP3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
YMP
EMP3
Recombinant
wheat germ expression system