Learn More
Invitrogen™ ErbB3 (HER3) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHERBB3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human ErbB3 (HER3) ELISA quantitates Hu HER3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER3. Principle of the method The Human HER3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ErbB3 (c-erbB-3/HER-3) ist ein Mitglied der Typ-I-Gruppe von Wachstumsfaktorrezeptoren und bindet an Liganden der Heregulin-Familie. ErbB3 wird in verschiedenen Tumoren von Prostata, Harnblase, Brust, Magen, Bauchspeicheldrüse und Kolon überexprimiert. Heregulin und EGF stimulieren die Tyrosinphosphorylation von c-erbB-3 in unterschiedlichem Ausmaß. Das ErbB3-Gen befindet sich am langen Arm des humanen Chromosoms 12 (12q13). Es wird in eine 6.2 kb-mRNA transkribiert, die in ein 160/180 kDa-Glykoprotein übersetzt wird. Das ErbB3-Gen codiert aufgrund alternativen Spleißens eine transmembrane Rezeptor-Tyrosinkinase und bildet mit anderen Familienmitgliedern von EGF-Rezeptoren Heterodimere, die Kinase-Aktivität aufweisen. Die Heterodimerisierung aktiviert Signalwege, die zu Zellproliferation oder -differenzierung führen. Es wurden alternative Transkriptionsspleißvarianten charakterisiert, die verschiedene Isoformen von ErbB3 codieren. Eine ErbB3-Isoform weist keinen Intermembranraum auf, wird außerhalb der Zelle sezerniert und moduliert die Aktivität der membrangebundenen Form. Es wurden weitere Spleißvarianten gefunden, die nicht gründlich charakterisiert wurden.Spezifikation
Gehäuse P21860 | |
4 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
2065 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
3.43 bis 2500 pg/ml | |
4 bis 2500 pg/ml | |
Biotin | |
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ErbB-3,HER3,LCCS2,MDA-BF-1,c-erbB-3,c-erbB3,erbB3-S,p180-ErbB3,p45-sErbB3,p85-sErbB3 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 20 μl; Serum, 20 μl; Überstand, 100 μl | |
ErbB-3, HER3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB-3, c-erbB3, erbB3-S, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3 | |
1 Std 20 Min |