Learn More
ACROBiosystems Human ErbB3 / Her3 Protein, Fc Tag
411.28 € - 1754.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001973.2
Molekulargewicht 94.8 kDa
Quelle Human ErbB3, Fc Tag (ER3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession # NP_001973.2).
Immunogen Ser 20 - Thr 643
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896677
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ER3-H5259-200UG
200 μg
411.28 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886677
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
ER3-H5259-1MG
1 mg
1754.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ErbB3,also known as Her3 (human epidermal growth factor receptor 3), is a member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptor tyrosine kinases. This membrane-bound glycoprotein has a neuregulin binding domain but has not an active kinase domain. It therefore can bind the ligand but cannot mediate the intracellular signal transduction through protein phosphorylation. However, it does form heterodimers with ErbB2 or other EGFR members responsible for tyrosine phosphorylation to give a receptor complex and initiate the related pathway, which lead to cell proliferation or differentiation. Overexpression of this protein has been reported in numerous cancers, including prostate, bladder, and breast tumors. This protein has different isoforms derived from alternative splicing variants, and among which, the secreted isoform lacking the intermembrane region modulates the activity of membrane-bound form.
This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 94.8 kDa. The protein migrates as 116-130 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001973.2
Human ErbB3, Fc Tag (ER3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 20 - Thr 643 (Accession # NP_001973.2).
-20°C
ErbB3
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
94.8 kDa
Ser 20 - Thr 643
ERBB3,HER3,LCCS2,MDA-BF-1,MGC88033,c-erbB3,erbB3-S,p180-ErbB3,p45-sErbB3,p85-sErbB3
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE