Learn More
Abnova™ Human ERF Partial ORF (AAH22231, 181 a.a. - 290 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH22231 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2077 |
Molekulargewicht | 37.73kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16174641
|
Abnova™
H00002077-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16164641
|
Abnova™
H00002077-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Members of the ETS family of transcription factors, such as ERF, regulate cell proliferation and differentiation. They share a highly conserved DNA-binding domain, the ETS domain, that recognizes the sequence GGAA/T (de Castro et al., 1997 [PubMed 9192842]). For further information on ETS transcription factors, see ETS1 (MIM 164720).[supplied by OMIM]
Sequence: LGRGSVSDCSDGTSELEEPLGEDPRARPPGPPDLGAFRGPPLARLPHDPGVFRVYPRPRGGPEPLSPFPVSPLAGPGSLLPPQLSPALPMTPTHLAYTPSPTLSPMYPSGSpezifikation
AAH22231 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PE-2/PE2 | |
ERF | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2077 | |
ERF (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LGRGSVSDCSDGTSELEEPLGEDPRARPPGPPDLGAFRGPPLARLPHDPGVFRVYPRPRGGPEPLSPFPVSPLAGPGSLLPPQLSPALPMTPTHLAYTPSPTLSPMYPSG | |
RUO | |
ERF | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |