Learn More
Abnova™ Human FAM12A Full-length ORF (NP_006674.2, 1 a.a. - 147 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006674.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10876 |
Molekulargewicht | 44kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16175782
|
Abnova™
H00010876-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185782
|
Abnova™
H00010876-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Testicular sperm are morphologically differentiated but are not progressively motile nor able to fertilize an egg. Post-testicular maturation requires exposure of spermatozoa to the microenvironment of the epididymal lumen. Spermatozoa undergo extensive changes in the epididymis, including enzymatic modifications, loss of pre-existing components and addition of new glycoproteins from epididymal secretions. These modifying proteins and enzymes are synthesized by epithelial cells lining the epididymal duct and secreted apically into the lumen, where they come into contact with, and may be absorbed onto, the sperm membranes. The proteins encoded by the genes in this cluster are synthesized and secreted by epididymal epithelial cells. [provided by RefSeq]
Sequence: MTSSLKIWGILLALLCILCRLCVYSNNIYWREFIKLHYLSPSREFKEYKCDVLMREKEALKGKSFHMFIYSLWFKIQRACINEKGSDRYRNAYVWAPGALKVLECHWEKYNNRYTESRSFSYIEFHCGVDGYVDNIEDLRIIEPISNSpezifikation
NP_006674.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
44kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTSSLKIWGILLALLCILCRLCVYSNNIYWREFIKLHYLSPSREFKEYKCDVLMREKEALKGKSFHMFIYSLWFKIQRACINEKGSDRYRNAYVWAPGALKVLECHWEKYNNRYTESRSFSYIEFHCGVDGYVDNIEDLRIIEPISN | |
RUO | |
FAM12A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10876 | |
FAM12A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EP3A/HE3-ALPHA/HE3A/HE3ALPHA/MGC119614/MGC119615 | |
FAM12A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |