Learn More
ACROBiosystems Human Fas Ligand / TNFSF6 Protein, His Tag, active trimer
MALS verified
495.95 € - 4161.21 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH17502.1
Molekulargewicht 18.8 kDa
Quelle Human Fas Ligand, His Tag, active trimer (FAL-H5241) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 134 - Leu 281 (Accession # AAH17502.1).
Immunogen Pro 134 - Leu 281
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15876707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FAL-H5241-1MG
1 mg
4161.21 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886707
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FAL-H5241-50UG
50 μg
495.95 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fas ligand is also known as FasL, CD178, CD95L, or TNFSF6, is a homotrimeric type-II transmembrane protein that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) family. Its binding with its receptor induces apoptosis. Fas ligand/receptor interactions play an important role in the regulation of the immune system and the progression of cancer. Mature human Fas Ligand consists of a 179 amino acid (aa) extracellular domain (ECD), a 22 aa transmembrane segment, and a 80 aa cytoplasmic domain. Within the ECD, human Fas Ligand shares 81% and 78% aa sequence identity with mouse and rat Fas Ligand, respectively. Apoptosis triggered by Fas-Fas ligand binding plays a fundamental role in the regulation of the immune system. Its functions include:T-cell homeostasis, cytotoxic T-cell activity, immune privilege, maternal tolerance, tumor counterattack. Defective Fas-mediated apoptosis may lead to oncogenesis as well as drug resistance in existing tumors. Germline mutation of Fas is associated with autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS), a childhood disorder of apoptosis.
This protein carries a polyhistidine tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 18.8 kDa. The protein migrates as 25-33 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH17502.1
Human Fas Ligand, His Tag, active trimer (FAL-H5241) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 134 - Leu 281 (Accession # AAH17502.1).
-20°C
Fas Ligand
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
18.8 kDa
Pro 134 - Leu 281
FASLG,ALPS1B,APT1LG1,CD178,CD95L,FASL,TNFSF6
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE