Learn More
Abnova™ Human FCRLM2 Partial ORF (-, 89 a.a. - 174 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_689591.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 127943 |
Molekulargewicht | 35.2kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16171747
|
Abnova™
H00127943-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16161747
|
Abnova™
H00127943-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FCRL2 belongs to the Fc receptor family. Fc receptors are involved in phagocytosis, antibody-dependent cell cytotoxicity, immediate hypersensitivity, and transcytosis of immunoglobulins via their ability to bind immunoglobulin (Ig) constant regions (Chikaev et al., 2005 [PubMed 15676285]).[supplied by OMIM]
Sequence: DSLASCKAGAASPILGCRTRAECQSGCDMKRLAWSLFLSSFPRPSWTRSPCPTFQKAPLPPPRGHTASSPPPLVCGSARSPRGKQESpezifikation
NP_689591.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.2kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FCRL2/FCRLM2/FCRLY/FLJ31052/FREB-2/FcRY/RP11-474I16.6 | |
FCRLB | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
127943 | |
FCRLM2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
DSLASCKAGAASPILGCRTRAECQSGCDMKRLAWSLFLSSFPRPSWTRSPCPTFQKAPLPPPRGHTASSPPPLVCGSARSPRGKQE | |
RUO | |
FCRLB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |